Learn More
Acide propionique, SPEX CertiPrep™
Code produit 15266236 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15266236 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15266236 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.39€
    48.65€ / 1mL
    Économisez 8.74€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acide propionique79-09-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic Acid
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 79-09-4, 7732-18-5
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C3H6O2
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES CCC(=O)O
Nom IUPAC acide propanoïque
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
CID PubChem 1032
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:30768
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire