Learn More
Propofol 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457984 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457984 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0461.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Propofol à 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol
CAS 2078-54-8
Noms d’analytes ou de composants Propofol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Formule InChI InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)phénol
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 178,1358 g/mol