Learn More
Propofol, 100 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Description
Propofol, 100 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propofol |
| CAS | 2078-54-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propofol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H18 O |
| Concentration | 100 mg/mL |
| Synonyme | 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O |
| Nom IUPAC | 2,6-di(propan-2-yl)phénol |
| Afficher plus |