Learn More
Propofol, LoGiCal
Code produit 30459291
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459291 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459291 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0461.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol
CAS 2078-54-8
Noms d’analytes ou de composants Propofol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)phénol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 178.1358 g/mol