Learn More
Propofol, Mikromol™
Code produit 17953516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953516 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0461.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol
CAS 2078-54-8
Noms d’analytes ou de composants Propofol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178,1358 g/mol