Learn More
Propoxur, MedChemExpress
Code produit. 16488506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16488506
Marque: Medchem Express HYB0916
MedChemExpress Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propoxur
CAS 114-26-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H15NO3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (477.92 mM)
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1OC(NC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 96.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt