Learn More
Chlorhydrate de propranolol, LoGiCal
Code produit 30463818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463818 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463818 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0043.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Noms d’analytes ou de composants Propanolol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H21 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Propranolol hydrochloride, (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Cardinol, Caridolol, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Indobloc, Intermigran, Kemi S, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-naphtalén-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol ; chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 295.8
Quantité 10 mg
Poids de la formule 295,1339 g/mol