Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propyl acetate |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 109-60-4 |
| Formule moléculaire | CH3COOCH2CH2CH3 |
| Couleur | Incolore |
| pH | Acidic |
| Point de fusion | -95°C |
| Point d’ébullition | 102°C |
| Synonyme | Propyl ethanoate; Acetic acid propyl ester |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Afficher plus |