Learn More
Gallate de propyle, Mikromol™
Code produit 17827911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17827911 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17827911 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1037.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
gallate de propyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Noms d’analytes ou de composants Gallic acid-propyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
Formule InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212,0685 g/mol