Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle 0,01 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458828
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458828 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458828 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0432.0004
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Parahydroxybenzoate de propyle à 0,01 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Noms d’analytes ou de composants Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H12 O3
Concentration 0.01 mg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1 S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11 H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 180.0786 g/mol