Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propyl Parahydroxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H12 O3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| Type de solution | Solution unique |
| Afficher plus |