Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle, LoGiCal
Code produit 30457868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457868 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457868 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0432.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Noms d’analytes ou de composants Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 180,0786 g/mol