Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle, Mikromol™
Code produit 17927874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17927874 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17927874 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0432.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
parahydroxybenzoate de propyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Noms d’analytes ou de composants Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180,0786 g/mol