Learn More
Propylène glycol (1,2-propanediol), ACS/USP/NF, Greenfield
Code produit 30286174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Caja de 4x1 galón
Estuche 4x4L
Conditionnement:
15.14L
16L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
30286174 Estuche 4x4L 16L
30286166 Caja de 4x1 galón 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286174 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 369000000CS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.72€
    1530.89€ / 16L
    Économisez 23.83€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Qualité ACS
Conditionnement Estuche 4x4L
pH Liquide
Quantité Boîtier 4x4L