Learn More
Propylène glycol (propane-1,2-diol), Mikromol™
Code produit 17948184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17948184 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948184 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1481.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Propylène glycol (propane-1,2-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Propanediol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Quantité 250 mg
Poids de la formule 76,0524 g/mol