Learn More
Chlorhydrate de propylhexédrine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Propylhexedrine (hydrochloride) |
| CAS | 1007-33-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propylhexedrine (hydrochloride) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H21 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CNC(C)CC1CCCCC1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?