Learn More
Chlorhydrate de propylhexédrine, LoGiCal
Codice prodotto. 30458821
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
30458821 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30458821 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0664.00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Noms d’analytes ou de composants Propylhexedrine (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H21 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-N-méthylpropan-2-amine ; chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 191.74
Quantité 10 mg
Poids de la formule 191,1441 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.