Learn More
Chlorhydrate de propylhexédrine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de propylhexédrine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propylhexedrine (hydrochloride) |
| CAS | 1007-33-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propylhexedrine (hydrochloride) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H21 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(C)CC1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | 1-cyclohexyl-N-méthylpropan-2-amine ;chlorhydrate |
| Afficher plus |