Learn More
Propylthiouracile, Mikromol™
Code produit 17961166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961166 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3284.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Propylthiouracile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Propyl-2-thiouracil
CAS 51-52-5
Noms d’analytes ou de composants 6-Propyl-2-thiouracil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H10 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMILES CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Nom IUPAC 6-propil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170,0514 g/mol