Learn More
Contec™ Lingettes Polynit tricotées pré-saturées PROSAT™
Tous les produits Contec Produits
Description
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.Les lingettes sont texturées, avec tricotage interlock indémaillable, pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
- Idéales pour les applications requérant l’utilisation de grandes quantités de lingettes ou de solvants agressifs pour essuyer les surfaces et les équipements
- Disponible avec une solution 100 % IPA semi-qualité et 70 % IPA qualité USP, 30 % eau déionisée
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
- Lingettes texturées douces et non abrasives pour un nettoyage sans rayures
1916560
- Les lingettes en polyester préhumidifiées sont conçues pour les activités de nettoyage universel correspondant aux environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
- Les lingettes de poids standard sont fabriquées en polyester texturé à 100 % avec tricotage enchevêtré indémaillable pour un taux élevé d’adsorption des solvants, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique
- Thermosoudées et saturées avec divers mélanges d’alcool isopropylique et d’eau déionisée
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Produit blanchi et conditionné pour être utilisé dans les salles blanches de classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
- Les lingettes stériles sont certifiées stériles avec un niveau garanti de stérilité 10-6 conformément aux directives de la méthode 1 AAMI / ISO 11137 pour la stérilisation des dispositifs médicaux
- Les lingettes stériles PROSAT™ en maille Polynit sont emballées de manière pratique pour une utilisation dans des zones centrales stériles, et sont idéales pour l’essuyage des articles avant le nettoyage des sas et de l’environnement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-saturées |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 140 g/m2. |
| Structure | Tricot piqué sans fin |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.