Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées non tissées PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17204533 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm (8 x 8 po)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Matériau:
Polyester Cellulose
Polypropylène
Solution de saturation:
70 % IPA/30 % eau DI
Quantité d’emballage:
1800 Lingettes/Carton
24 Paquets ; 50 Paquets/Carton
24 lingettes/Sachet
50 Paquets ; 24 Paquets/Carton
50 Paquets ; 28 Paquets/Carton
50 Paquets ; 40 Paquets/Carton
50 Paquets ; 50 Paquets/Carton
50 lingettes/Sachet
50 lingettes/sachet, 40 sachets/carton
Conditionnement:
0.30kg
1200 pièces
1400 pièces
2000 pièces
2500 pièces
50 pièces
Code produit. 17204533
Marque: Contec™ PSPP0039BPR
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements. Les lingettes non tissées pré-imprégnées PROSAT™ présentent un niveau de saturation spécifique du solvant ou du désinfectant nécessaire à l’exécution de la tâche.
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements. Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
  • Support de lingette conçu pour l’application
  • Compatible avec les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
  • Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
  • Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
  • Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydroentangle économiques
  • Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 5
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage et l'essuyage de routine des instruments et équipements
À utiliser avec (équipement) Outils de traitement et autres équipements
Quantité d’emballage 50 Paquets ; 24 Paquets/Carton
Épaisseur 1 pli
Solution de saturation 70 % IPA/30 % eau DI
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol