Learn More
Contec™ Serpillière PROSAT™ QuickTask - Pré-saturée avec 70 % d’IPA, 30 % d’eau DI
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7250216 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Modèle:
PST0021
PST0022, version irradiée
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
30 pièces
Code produit. 17800194
Marque: Contec™ PSTA0022BPR
Les serpillières pré-imprégnées d’USP Grade IPA assurent la cohérence entre les opérateurs et éliminent la nécessité d’emporter des solutions de nettoyage supplémentaires et de séparer les serpillières et les seaux dans une pièce. Les serpillières pré-imprégnées permettent une application ciblée de l’IPA sur les surfaces. Elles éliminent le risque de déversement de liquides inflammables et réduisent l’utilisation d’IPA et de COV.
Le système d’essorage PROSAT QuickTask constitue une option cohérente et pratique lors de l’utilisation de l’IPA pour nettoyer ou éliminer les résidus. Chaque lingette est pré-imprégnée avec une quantité constante d’alcool isopropylique à 70 % de qualité USP, ce qui élimine le besoin d’accessoires supplémentaires tels que les systèmes de seaux ou les essoreuses. Ces serpillières sont emballées dans une pochette pratique facile à détacher. Le système a une face 100 % polyester et génère de faibles niveaux de particules et de fibres. L’utilisation de cette essoreuse avec le support QuickTask™ et le manche QuickConnect™ en fait une alternative ergonomique à l’essuyage à la main avec des lingettes pré-imprégnées d’IPA. Ce système est idéal pour le rinçage après l’application de désinfectants sur les plafonds, les murs et les sols, ou pour l’élimination des résidus séchés sur les surfaces. Le système de nettoyage PROSAT QuickTask™ est disponible en version irradiée pour une utilisation dans les salles blanches de classe B à D.
Lingette QuickTask™ pré-imprégnée d’IPA
  • Les têtes d’essoreuse recouvertes de 100 % de polyester 2 couches libèrent de faibles niveaux de particules et de fibres
  • Disponible en version irradiée, ce qui en fait un produit idéal pour les salles blanches de classe B
  • L’emballage est un sachet pratique facile à détacher
  • Le petit nombre d’essoreuses par emballage limite l’excès de déchets, ce qui est préférable pour les environnements de plus petite taille
Conditionnement :
Emballés dans des sacs en polyéthylène pour simplifier le transfert des produits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essoreuse
Modèle PST0022, version irradiée
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 in
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Polyester
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Contec IPA Wipes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol