Learn More
Contec Lingettes PROSAT ReFIBE
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
12 x 12 in
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
400 pièces
600 pièces
Description
- 100 % polyester recyclé tissé et lavé offre, faibles niveaux de particules et de fibres
- Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Lingette à la texture douce qui nettoie les surfaces sans les rayer
- Fabriquée à partir de plastique 100 % recyclé.
- Aide l’entreprise à réduire son impact sur l’environnement et à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.
- Les lingettes pré-imprégnées réduisent l’utilisation de solvants et les émissions de COV
- Saturation constante de chaque lingette garantie, indépendamment de l’opérateur
- Le sachet réutilisable maintient les niveaux de saturation tout au long de l’utilisation et facilite le retrait de la lingette
- Les bords scellés, découpés au laser, scellent les fibres au bord des lingettes, réduisant ainsi les pertes
- Validées stérile à un SAL de 10-6, convenant à une utilisation dans les salles blanches de la plus haute qualité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 124 gsm |
| Structure | Interlock, sans couture |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.