Learn More
Contec™ Lingettes stériles à faible taux d’endotoxines PROSAT™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
10 lingettes/Sachet, triple emballage
30 lingettes/Sachet, en double emballage
Conditionnement:
300 pièces
450 pièces
550 pièces
Description
- Lingettes en polyester 100 % à maille interlock blanchies en salle blanche
- La lingette à bords soudés produit un très faible niveau de particules et de fibres, et est idéale pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits.
- Les niveaux de saturation contrôlés réduisent considérablement l’utilisation des solvants, l’émission de COV et la production de déchets.
- Niveaux d’endotoxines garantis < 1 UE par dispositif
- Un petit nombre de lingettes par sachet refermable est idéal pour une utilisation stérile et permet de limiter les déchets.
- Compatibles avec une utilisation en salle blanche ISO classe 5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pre-saturated Cleanroom Wipe |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 140 gsm |
| Structure | Tricot interlock sans fin |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol