Learn More
Contec™ Lingettes LE en PP fondu-soufflé PROSAT™ stériles
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 28 cm
Conditionnement:
1080 pièces
Description
- Adaptées aux environnements de grade A ou ISO 5
- Lingette stérile certifiée à un faible taux d’endotoxine (< 20 UE/lingette), idéale pour les zones de contact avec les produits
- Faible niveau de particules et de fibres : idéal pour une grande variété d’applications critiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-saturées |
| Matériau | Polypropylène fondu-soufflé |
| Certifications/Conformité | Environnements de classe A/B ou ISO Classe 5 |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 23 x 28 cm |
| Quantité d’emballage | 30/Sachet, 36 Sachets/Carton |
| Stérilité | Stérile |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- contec prosat MBPP with 70% IPA
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol