Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées PROSAT™ Sterile™
BIOPHARMA
Code produit. p-7112955 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm (8 x 8 po)
8 x 8 in (20,3 x 20,3 cm)
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 15637026
Marque: Contec™ PS840IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes stériles non tissées et présaturées Contec™ PROSAT™ sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
  • Polypropylène fondu-soufflé avec 70 % d’IPA qualité USP / 30 % d’eau déionisée
  • Lingettes de PP 100 % saturées de solution d’alcool d’isopropanol à 70 % et d’eau déionisée à 30 % dans un sachet refermable
  • Propres, exemptes d’additifs de tout type et à très faible concentration de sodium
  • Renforcent le contrôle et la gestion des solvants, et réduisent les émissions de COV
  • Compatibles avec les salles blanches de classe ISO 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées PROSAT™ Sterile™
Matériau Polypropylène
Structure Non-tissé fondu-soufflé
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm (8 x 8 po)
Quantité d’emballage 960/Carton
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70%/eau désionisée à 30
Stérilité Stérile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato