Learn More
DuPont™ Combinaison Proshield™ 4 Practik
Product Code. 16283502 Shop All DuPont Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Unit Size:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
16283502 XL 25 pièces
16263512 M 25 pièces
16253512 L 25 pièces
16273502 XXL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16283502 Supplier DuPont™ Supplier No. D13396479
Quantity Price
1 184.44€ / 25 pièces
10 174.65€ / 25 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Les combinaisons Proshield™ 4 Practik sont idéales pour l’entretien général dans la fabrication industrielle et dans d’autres environnements sans danger.
  • Le tissu en polyéthylène non tissé et micro-perforé permet un passage illimité de l’air et de la vapeur d’eau
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie I
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur pour un confort accru
  • Vêtement de protection polyvalent pour les substances non dangereuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière
Stérilité Non stérile
Type de manchon Élastique