Learn More
DuPont™ Combinaison ProShield™ 60
Code produit 16254511 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16254511 L 50 pièces
16234511 S 50 pièces
16244511 M 50 pièces
16264511 XL 50 pièces
16274511 XXL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16254511 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15519554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.58€
    262.14€ / 50 pièces
    Économisez 133.44€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La combinaison ProShield™ 60 constitue une protection efficace contre les particules sèches non dangereuses jusqu’à un micron.
  • Composées d’un film microporeux sur un tissu non tissé en polypropylène
  • Associent une bonne protection contre les particules et une grande imperméabilité
  • Constituent une protection efficace contre les particules sèches non dangereuses jusqu’à un micron
  • Le matériau est perméable uniquement à la vapeur d’eau, il n’est pas perméable à l’air
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
  • EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
  • Coutures internes cousues
  • Fermeture éclair en nylon avec rabat
  • Le choix idéal pour les applications moins exigeantes en matière de protection, de durabilité et de confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Description Emballage individuel
Quantité 50/Carton