Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour Campylobacter ProSpecT™
Click to view available options
Quantité:
96 tests/kit
Conditionnement:
96 tests
Description
Détectez rapidement l’antigène propre au Campylobacter dans des échantillons fécaux humains frais ou avec conservateur à l’aide des dosages sur microplaques Campylobacter Thermo Scientific™ ProSpecT™.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Campylobacter. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
- Performances cliniques exceptionnelles
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Résultats négatifs véritablement incolores
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Antigène spécifique de campylobactérie dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés |
| Type | Campylobacter Microplate Assay |
| Quantité | 96 tests/kit |