Learn More
Thermo Scientific™ Dosages sur microplaques pour Entamoeba histolytica ProSpecT™
Click to view available options
Description:
Dosages sur microplaques ProSpecT Entamoeba histolytica
Quantité:
96 tests/kit
Contenu et stockage:
2°C à 8°C
Conditionnement:
96 tests
Description
Détectez rapidement l’antigène propre à l’Entamoeba histolytica dans des échantillons fécaux humains frais ou conservés à l’aide des dosages sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection d’Entamoeba histolytica. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
ProSpecT Entamoeba histolytica fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les analyses des maladies entériques infectieuses. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et la cadence. ProSpecT Entamoeba histolytica permet de détecter les antigènes le jour même, est facile à utiliser, flexible et offre la possibilité de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
- Performances cliniques exceptionnelles
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Résultats négatifs véritablement incolores
ProSpecT Entamoeba histolytica fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les analyses des maladies entériques infectieuses. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et la cadence. ProSpecT Entamoeba histolytica permet de détecter les antigènes le jour même, est facile à utiliser, flexible et offre la possibilité de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Dosages sur microplaques ProSpecT Entamoeba histolytica |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Antigène spécifique de E. histolytica dans des échantillons fécaux frais, congelés ou conservés dans un milieu Cary-Blair |
| Comprend | Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |
| Quantité | 96 tests/kit |