Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour STEC (E. coli produisant des Shiga-toxines) ProSpecT™
Click to view available options
Quantité:
96 puits/kit
Conditionnement:
96 tests
Description
Détectez rapidement la bactérie Escherichia coli produisant la shiga-toxine dans les échantillons fécaux d’origine humaine frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxine E. coli).
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de souches d’Escherichia coli produisant la toxine Shiga. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
- Performances cliniques exceptionnelles
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Résultats négatifs véritablement incolores
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Dosage sur microplaques ProSpecT STEC (toxine E.coli Shiga) |
| Substances à analyser détectables | Toxine E. coli Shiga 1 et 2 |
| Type d’échantillon | Matières fécales humaines |
| Type | Kit de test d’E. coli |
| À utiliser avec (application) | Détection d’immunoessai enzymatique |
| Comprend | Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |
| Quantité | 96 puits/kit |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.