Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7079209 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1 ml
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Incréments:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,50 ml
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15775585
Marque: Sartorius LH723060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins en matière de distribution.
  • Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au cylindre en verre et aux pièces fluoroplastiques hautement résistantes
  • Le réglage du volume incrémentiel garantit des résultats précis et reproductibles
  • Lisse et léger pour travailler
  • Tube d‘aspiration facile à fixer avec une connexion filetée sécurisée
  • Vannes remplaçables par l‘utilisateur
  • Entièrement autoclavables
Spécifications
  • Autoclavabilité : Entièrement autoclavable (121°C, 20 min, 1 bar / 100 kPa)
  • Raccord fileté pour flacon : A32
  • Longueur : 143 mm (5 ml)
  • Adaptateurs de flacons inclus : A28, S40, A45
  • Poids : 200 g (5 ml)
Matériaux
  • Piston : Céramique AI2O3 très pure (99,7 %)
  • Cylindre : Verre borosilicaté 3.3
  • Bloc de valves : Halar (ECTFE)
  • Boule de valve : Verre borosilicaté 3.3
  • Siège de valve : Verre borosilicaté 3.3
  • Ressort de valve : Hastelloy (99,7 %)
Stockage
Conserver entre 0° et 40°C
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle 360° Rotating Dispensing Head
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon Prospenser
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gray and White
Matériau Borosilicate Glass
Volume (métrique) 0,2 à 1 ml
À utiliser avec (application) Dispensing
Comprend Adaptateurs pour flacons A28, S40, A45
Incréments 0,05 ml
Précision 0.60%
Reproductibilité 0.20%
Température (impériale) 39.2°F to 122°F
Température (métrique) 4°C to 50°C
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 143 mm (5 ml)