Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC d’échange d’ions d’amine quaternaire ProSwift™ WAX-1S, monolithe, 4,6 mm x 50 mm
BIOPHARMA
Product Code. 11351873
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351873
Brand: Thermo Scientific™ 064294
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : Monolithique ; Phase de colonne : Échange d’ions
Purifiez rapidement les protéines par échange d’ions à l’aide de la phase stationnaire à amine tertiaire proposée par les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ WAX-1S. Ces colonnes à échange d’ions monolithiques disposent de la puissance de résolution exceptionnelle des milieux non poreux, associée à la capacité élevée des milieux poreux classiques. Elles offrent d’excellentes séparations à l’aide de gradients rapides à des débits faibles et élevés qui améliorent la productivité. Durables et robustes, ces colonnes continuent de fournir stabilité et reproductibilité même après des centaines d’analyses.
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux associés aux surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie globulaire unique du milieu polymérique est à l’origine de sa grande capacité.
Diversité des colonnes
  • Proposées au format 4,6x50 mm, pour les séparations de biomolécules, ou 1,0x50 mm, pour les séparations de biomolécules microanalytiques à haute résolution
Parfaitement adaptées à la séparation des protéines
  • Capacité de charge élevée
  • Analyses rapides
  • Vaste plage de débits de fonctionnement
  • Excellente stabilité sur une large gamme de pH
  • Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
  • Haut débit et productivité accrue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 0,5 à 1,5 ml/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 1000 psi (70 bars)
Granulométrie Monolithe
pH 2 à 12
Porosité Monolithe
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Amine tertiaire
Gamme de produits Monolithe
Matériau de remplissage Polymère monolithe
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged
Show More Show Less
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.