Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC ProSwift™ SAX-1S
Code produit. 11341873
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11341873
Marque: Thermo Scientific™ 064293
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une séparation et une purification rapides et à haute résolution des protéines par échange d’ions, à l’aide de la phase stationnaire à amine quaternaire, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S.
Purifiez rapidement les protéines par échange d’ions à l’aide de la phase stationnaire à amine quaternaire proposée par les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S. Ces colonnes à échange d’ions monolithiques disposent de la puissance de résolution exceptionnelle des milieux non poreux, associée à la capacité élevée des milieux poreux classiques. Elles offrent d’excellentes séparations à l’aide de gradients rapides à des débits faibles et élevés qui améliorent la productivité. Durables et robustes, ces colonnes continuent de fournir stabilité et reproductibilité même après des centaines d’analyses.
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux associés aux surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie globulaire unique du milieu polymérique est à l’origine de sa grande capacité.
Diversité des colonnes
  • Proposées au format 4,6x50 mm, pour les séparations de biomolécules, ou 1,0x50 mm, pour les séparations de biomolécules microanalytiques à haute résolution
Parfaitement adaptées à la séparation des protéines
  • Capacité de charge élevée
  • Analyses rapides
  • Vaste plage de débits de fonctionnement
  • Excellente stabilité sur une large gamme de pH
  • Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
  • Haut débit et productivité accrue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 0,5 à 1,5 ml/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 1200 psi (80 bars)
Granulométrie Monolithe
pH 2 à 12
Porosité Monolithe
Quantité Chaque
Température 70°C
Phase stationnaire Amine quaternaire
Gamme de produits Monolithe
Matériau de remplissage Polymère monolithe
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged