Learn More
PROTAC BET Degrader-1, MedChemExpress
Code produit. 16496597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16496597
Marque: Medchem Express HY103633
MedChemExpress PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
Spécification
Nom chimique ou matériau PROTAC BET Degrader-1
CAS 2093386-22-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H45N11O9
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.35 mM)
SMILES CCN1C(NC2=C3C4=CC(OC)=C(C(C(C)=NO5)=C5C)C=C4NC3=NC(C(NCCCCNC(COC6=C(C(N7C(CCC8=O)C(N8)=O)=O)C(C7=O)=CC=C6)=O)=O)=N2)=CC(C9CC9)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 871.9
Poids de la formule 871.9
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.