Learn More
Brannan and Sons Ltd. Boîtier de protection pour thermomètres
Code produit. 12772797
Click to view available options
Longueur (métrique):
355 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12772797
Marque: Brannan and Sons Ltd. 47/832/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtier de protection avant avec fente en laiton pour thermomètre, 355 mm. Pour protéger le thermomètre de laboratoire de 6,5 mm de diamètre standard contre la casse.
Boîtier de protection avant avec fente en laiton pour thermomètre, 355 mm. Pour protéger le thermomètre de laboratoire de 6,5 mm de diamètre standard contre la casse. Ceux-ci ont une fente à l’avant pour une lecture facile, un anneau de suspension en haut et des trous dans l’extrémité de l’ampoule pour assurer une réponse rapide à la température.
Boîtier de protection pour thermomètres
Boîtier de protection avant avec fente en laiton pour protéger le thermomètre de laboratoire de 6,5 mm de diamètre standard contre la casse.
Ceux-ci ont une fente à l’avant pour une lecture facile, un anneau de suspension en haut et des trous dans l’extrémité de l’ampoule pour assurer une réponse rapide à la température.
Spécifications du produit
Matériau : Laiton
Pour contenir : Thermomètre de laboratoire standard de 6,5 mm
Longueur : 355 mm
Spécification
À utiliser avec (application) Pour protéger un thermomètre de laboratoire de 6,5 mm
Longueur (métrique) 355 mm
Matériau Laiton
À utiliser avec (équipement) Pour protéger un thermomètre de laboratoire de 6,5 mm