Learn More
3M™ Combinaison de protection 4530
Code produit 17815676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17815676 M 20 pièces
17835676 XL 20 pièces
17825676 2XL 20 pièces
11993774 L 20 pièces
17844175 S 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17815676 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000109011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    165.01€ / 20 pièces
    Économisez 97.99€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La combinaison de protection 4530 bénéficie d'un traitement de matériau spécialisé qui offre une résistance à la propagation des flammes du tissu pour permettre au vêtement d'être porté par-dessus un vêtement FR Index 2/3, améliorant la protection contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses et prolongeant le cycle de vie grâce à un lavage réduit.
  • Utiliser 3M™ Combinaison de protection 4530 pour la protection contre la saleté, les éclaboussures et les poussières toxiques, y compris les particules nucléaires.
  • Il répond à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment la norme EN 1149 (protection antistatique), la norme EN 1073-2 (résistance aux particules nucléaires) et la norme EN ISO 13688, Type 6 Projection de liquide EN 13034 et Type 5 Poussière EN ISO 13982-1.
  • Vous pouvez facilement l'identifier grâce au triangle blanc sur le tissu bleu, qui est fait du même SMMS de 54 g/m² que le reste.
  • Cette combinaison comprend un traitement spécial du matériau uniquement (et non des composants) qui offre une résistance à la propagation des flammes conforme aux normes. ISO 14116 Index 1.
  • Cela signifie que la combinaison jetable peut être utilisée avec un vêtement FR Index 2/3 pour offrir une meilleure résistance à certaines éclaboussures de produits chimiques et aux poussières dangereuses et prolonger la durée de vie du vêtement réutilisable en minimisant le besoin de lavage.
  • Le 3M™ La combinaison de protection 4530 est douce et respirante, mais robuste et solide, avec un poids de 54 g/m².
  • Il est fabriqué avec du SMMS, qui est composé d'une couche de spunbond à l'intérieur et à l'extérieur et de 2 couches de matériau meltblown au milieu.
  • La fibre Spunbond assure une résistance lisse et une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches Meltblown forment un réseau multicouche complexe de microfibres qui filtrent les particules sèches.
  • Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une meilleure évacuation de la chaleur et de l'humidité corporelles, offrant un confort prolongé pour une productivité accrue au travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Tricoté
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie III
Résistance Flamme, Produits chimiques, Líquidos, Antistatique
Certifications/Conformité Resistencia a partículas nucleares (EN 1073-2), polvo tipo 5 (EN ISO 13982-1), Salpicaduras de líquidos tipo 6 (EN 13034), Resistente a la propagación de llamas (ISO 14116 Índice 1) y Antiestático (EN 1149)
Nbre de poches Aucun
Largeur (impériale) de la poitrine 36,2 a 39,4 in.
Largeur (métrique) de la poitrine 92 à 100 cm
Hauteur (impériale) 65,7 a 69,3 in.
Hauteur (métrique) 167 à 176 cm
Poids (métrique) 54 gsm