Learn More
3M™ Combinaison de protection 4565
Code produit 17855676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17855676 S 20 pièces
17845666 M 20 pièces
17805666 L 20 pièces
17865666 XL 20 pièces
17875666 2XL 20 pièces
17845676 3XL 20 pièces
17875676 XXXXL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17855676 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100256145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    268.20€ / 20 pièces
    Économisez 162.80€
    37% de réduction
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison de protection 4565 possède des caractéristiques de confort appréciables et offre une barrière efficace contre certains produits chimiques, aérosols liquides et particules.
  • Porter 3M™ Combinaison de protection 4565 offrant une barrière idéale contre les particules dangereuses, les projections et les éclaboussures de liquides (type 4).
  • La combinaison blanche Fresh 4565 possède des coutures rouges adhésives facilement reconnaissables et répond à diverses normes, notamment en matière de vêtements de protection chimique (EN 14126 Agents infectieux), de résistance aux particules nucléaires (EN 1073-2) et de norme EN 1149. ISO 13688, Type 6 Projection de liquide EN 13034 et Type 5 Poussière EN ISO 13982-1 et type 4 Pulvérisateur liquide EN 14605
  • Les coutures étanches réduisent les points d'exposition de la peau aux déchirures et diminuent le risque de fuite de produits chimiques ou de particules vers l'intérieur.
  • Offre une protection contre la contamination radioactive particulaire de classe 2 selon la norme EN1073-2, ce qui signifie qu'elle présente une très bonne résistance aux particules et aux projections de liquides.
  • Fabriqué avec un laminé PE non microporeux pour une protection chimique et une résistance à la perméation testée contre certains produits chimiques
  • Les poignets tricotés, la taille et les chevilles élastiquées offrent un confort accru et une plus grande liberté de mouvement, tandis que le matériau à très faible peluchage réduit la contamination environnementale.
  • Traitement antistatique conforme à la norme EN 1149, réduisant les décharges électrostatiques et les risques d'étincelles et d'inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Tricoté
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière à double sens
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Agents pathogènes à diffusion hématogène
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés
Cleanroom Class Clase 10-100.000 (ISO 4-8)