missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Lunettes de protection

Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les lunettes de protection professionnelle en plastique
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 200
- Moyenne : 510
- Grande : 1000
MERCI DE PAS INCLURE :
- Tout autre équipement de protection individuelle ou équipement de sécurité (EPI).
- Autre type de lunettes.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 kg |
| Capacité (impériale) | 15 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Afficher plus |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering