Learn More
EKASTU Safety Capuche de protection 230
Code produit 10310591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capuche de protection 230
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10310591 Capuche de protection 230
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10310591 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 292082
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
EKASTU La cagoule de protection 230 recouvre entièrement la tête, le visage et le cou.
  • Matière polaire anti-poussière et respirante
  • Grand pare-brise en triacétate
  • Utilisation limitée
  • 10 pièces par paquet
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit cagoule respiratoire
À utiliser avec (équipement) Filtre à particules, filtre à gaz, filtre multi-types, filtre combiné, filtre combiné multi-types
Dimensions (L x l x H) 21 x 26 x 3,5cm
Poids (métrique) Env. 295 g