Learn More
Cytiva Protéine A et protéine G Mag Sepharose™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
500 μl
4 x 500 μl
Capacité de liaison:
13 à 22°mg d’IgG humaine/ml
8 à 17°mg d’IgG humaine/ml
Ligand:
Protéine G
Protéine A native
Type de microbilles:
Protéine A Mag Sepharose
Protéine G Mag Sepharose
Conditionnement:
4 pièces
500µL
Description
pLes protéines A et G Mag Sepharose sont des microbilles magnétiques conçues pour simplifier l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par extraction. Les microbilles magnétiques sont basées sur le Sepharose avec la protéine A native ou la protéine G native comme ligand. Les protéines A et G présentent des affinités élevées pour la région Fc d’anticorps IgG et offrent des caractéristiques d’affinité différentes pour un large éventail d’espèces d’IgG de mammifères.br/br/Deux protocoles sont disponibles pour l’enrichissement des protéines : le protocole de liaison croisée et le protocole classique. Les protocoles sont simples avec des conditions d’élution optimisées pour les applications en aval telles que l’électrophorèse et la MS.br/br/Les protéines A et G Mag Sepharose combinent des méthodes d’enrichissement éprouvées à la plateforme de microbilles magnétiques, qui possède des propriétés idéales pour la préparation d’échantillons à petite échelle. Conjointement avec MagRack 6, un outil de séparation pour 6 microtubes à centrifuger, jusqu’à six échantillons peuvent être traités en parallèle./ppulliMicrobilles magnétiques visibles et denses à base de Sepharose avec ligand de protéine A ou G, faciles à repérer et réceptrices des protéines cibles liées/liliLes microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats. Peuvent être utilisées sans détergents/liliCapture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)/liliCapacité optimisée pour l’enrichissement / l’immunoprécipitation des protéines cibles. Seulement de faibles quantités d’anticorps sont nécessaires/li/ul/ppMatrice : Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées br/Ligand : protéine native A ; protéine native G br/Capacité de liaison de la protéine A : gel à 8-17 mg d’IgG humaine/ml br/Capacité de liaison de la protéine G : gel à 13-22 mg d’IgG humaine/mlbr/Taille des particules : 37-100 mu;m br/Température de fonctionnement : température ambiante br/Solution de stockage : 20 % d’éthanol br/Température de stockage : 4deg;C à 8deg;C/p
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Protéine G Mag Sepharose |
| Capacité de liaison | 13 à 22°mg d’IgG humaine/ml |
| Matrice | Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée |
| Granulométrie | 37 à 100 μm |
| Quantité | 500 μl |
| Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Les protéines G Mag Sepharose sont des microbilles magnétiques conçues pour simplifier l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation |
| Ligand | Protéine G |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Protein G Mag Sepharose, 1 x 500 µl
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.