Learn More
Cytiva Protéine A et protéine G Mag Sepharose™
Simplifiez l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par extraction
60.59€ - 150.00€
Spécification
Matrice | Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée |
---|---|
Granulométrie | 37 à 100 μm |
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
Code produit | Marque | Type de microbilles | Capacité de liaison | Ligand | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de microbilles | Capacité de liaison | Ligand | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10300695
|
Cytiva
28-9440-06 |
Protéine A Mag Sepharose | 8 à 17°mg d’IgG humaine/ml | Protéine A native | 500 μl |
62.75€
500µL |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10249574
|
Cytiva
28-9440-08 |
Protéine G Mag Sepharose | 13 à 22°mg d’IgG humaine/ml | Protéine G | 500 μl |
60.59€
500µL |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10488634
|
Cytiva
28-9513-79 |
Protéine G Mag Sepharose | 13 à 22°mg d’IgG humaine/ml | Protéine G | 4 x 500 μl |
130.92€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10259574
|
Cytiva
28-9513-78 |
Protéine A Mag Sepharose | 8 à 17°mg d’IgG humaine/ml | Protéine A native | 4 x 500 μl |
150.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les protéines A et G Mag Sepharose sont des microbilles magnétiques conçues pour simplifier l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par extraction. Les microbilles magnétiques sont basées sur le Sepharose avec la protéine A native ou la protéine G native comme ligand. Les protéines A et G présentent des affinités élevées pour la région Fc d’anticorps IgG et offrent des caractéristiques d’affinité différentes pour un large éventail d’espèces d’IgG de mammifères.
Deux protocoles sont disponibles pour l’enrichissement des protéines : le protocole de liaison croisée et le protocole classique. Les protocoles sont simples avec des conditions d’élution optimisées pour les applications en aval telles que l’électrophorèse et la MS.
Les protéines A et G Mag Sepharose combinent des méthodes d’enrichissement éprouvées à la plateforme de microbilles magnétiques, qui possède des propriétés idéales pour la préparation d’échantillons à petite échelle. Conjointement avec MagRack 6, un outil de séparation pour 6 microtubes à centrifuger, jusqu’à six échantillons peuvent être traités en parallèle.
- Microbilles magnétiques visibles et denses à base de Sepharose avec ligand de protéine A ou G, faciles à repérer et réceptrices des protéines cibles liées
- Les microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats. Peuvent être utilisées sans détergents
- Capture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)
- Capacité optimisée pour l’enrichissement / l’immunoprécipitation des protéines cibles. Seulement de faibles quantités d’anticorps sont nécessaires
Matrice : Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Ligand : protéine native A ; protéine native G
Capacité de liaison de la protéine A : gel à 8-17 mg d’IgG humaine/ml
Capacité de liaison de la protéine G : gel à 13-22 mg d’IgG humaine/ml
Taille des particules : 37-100 μm
Température de fonctionnement : température ambiante
Solution de stockage : 20 % d’éthanol
Température de stockage : 4°C à 8°C
Spécification
Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée | |
37 à 100 μm | |
4°C à 8°C |