Learn More
MedChemExpress Protein G Magnetic Beads
Code produit. 16492479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Code produit. 16492479
Marque: MedChemExpress HYK0204
MedChemExpress Protein G Magnetic Beads provide a fast and convenient method for Immunoprecipitation and Co-Immunoprecipitation and Chromatin Immunoprecipitation.
Spécification
Contenu et stockage Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads.
Conditions d’expédition Room temperature
Quantité 1 ml
Cible VD/VDR
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.