Learn More
Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15945180 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
25 ml
5 mL
50 ml
5 ml
Conditionnement:
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Sachet
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15945180
Marque: Eppendorf™ 0030122240
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
  • Le matériau Eppendorf™ LoBind™ garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats de dosage
  • Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) pour minimiser le risque d’interférence de l’échantillon
  • Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
  • Disponible en format tube, microplaque et plaque DeepWell pour une mise à l’échelle facile
  • Scellage précis du couvercle pour minimiser l’évaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Gris
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 200 Pk.
Conditionnement Sachet
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Type de produit Microcentrifuge Tube (PCR Clean, Protein LoBind)
FCR max. 19 500 x g
Pureté ou qualité PCR Clean (Non-sterile)