Learn More
Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™
Code produit. p-7225091 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
25 ml
5 mL
50 ml
5 ml
Conditionnement:
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Sachet
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 17463703
Marque: Eppendorf™ 0030122283
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
  • Le matériau Eppendorf LoBind™ garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats de dosage
  • Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) pour minimiser le risque d’interférence de l’échantillon
  • Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
  • Disponible en format tube, microplaque et plaque DeepWell pour une mise à l’échelle facile
  • Scellage précis du couvercle pour minimiser l’évaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 100/sachet, 2 sachets
Conditionnement 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Quantité 200 tubes
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tubes
FCR max. 17 000 x g
Pureté ou qualité PCR Clean (Non-sterile)