Learn More
Serva Electrophoresis™ Protein Marker
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Description
SERVA Prestained SDS PAGE Protein Marker 6.5 - 200 KDa, Pour SDS-PAGE, prêt-à-l'emploi, déjà coloré. Volume: 250μL, Bandes (kDa): 200, 116, 67, 45, 29, 21, 14.4 et 6.5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protein Molecular Weight Marker/Ladder |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 2 x 250 μl |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.