Learn More
Cytiva Protéine Prep pour systèmes de chromatographie ÄKTA™
Code produit. 15851838 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
30 mm
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. Porosité Diamètre (métrique) unitSize
15851838 0,2 μm 30 mm 150 pièces
15861838 0,2 μm 13 mm 150 pièces
15871838 0,45 μm 13 mm 150 pièces
15841838 0,45 μm 30 mm 150 pièces
4 options
Code produit. 15851838
Marque: Cytiva 10463043
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le filtre à seringue Protein Prep contenant la membrane en cellulose régénérée est le choix optimal pour la filtration avant la chromatographie avec les systèmes ÄKTA™.
  • Convient à de nombreuses applications dans les laboratoires d'analyse pharmaceutique, environnementale, biotechnologique, agroalimentaire et agricole
  • Thermoscellées sans utiliser de colles ou d’enduits
  • Conçu pour une préparation optimale des échantillons de protéines avant la chromatographie
  • La purification des protéines à haut rendement et l'analyse précise des protéines dépendent toutes deux d'un échantillon de qualité introduit dans la colonne de chromatographie. Le filtre à seringue Protein Prep a été conçu spécifiquement pour optimiser ces résultats
  • La filtration des échantillons avant les cycles a démontré qu'ils réduisent les particules dégradant les colonnes
  • La membrane hydrophile en cellulose régénérée présente une faible liaison protéique pour la conservation des échantillons
  • Certification lot à lot pour avoir de faibles niveaux de matières extractibles qui pourraient autrement interférer avec le travail
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Porosité 0,2 μm
    Conditionnement 150 unités
    Diamètre (métrique) 30 mm