Learn More
Abnova™ Solution de coloration de protéines
Code produit. 16032368
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 16032368
Marque: Abnova™ TM0008.500mL
La solution de coloration de protéines colore les protéines dans le gel de polyacrylamide après l’électrophorèse sur gel SDS (limite de détection ≥ 8 ng de protéine) avec *CoomassieR-G250.
  • Tous les processus, y compris les processus de lavage et de décoloration, peuvent être exécutés en 1 h 30
  • Après coloration du gel (20 min), les protéines peuvent être observées avant la décoloration.
  • La coloration et la décoloration pendant la nuit sont autorisées.
Spécification
À utiliser avec (application) Électrophorèse
Quantité 500 mL
Conditions de stockage Stockage à 4°C