Learn More
Macherey-Nagel™ Protéinase K
Code produit. 15880918
Click to view available options
Quantité:
100 mg (2 x 50 mg)
30 mg
Tampon de stockage:
Tampon PB de protéinase 1,8 ml
Tampon PB protéinase de 8 ml
Conditionnement:
100mg
30mg
Code produit. 15880918
Marque: Macherey-Nagel™ 740506.30
Livré avec une solution de stabilisation pour une meilleure stabilité. La protéinase K de Macherey-Nagel™ est la protéinase K lyophilisée fournie dans des flacons prémesurés pour faciliter la préparation de la solution mère en 20 mg/ml. Elle peut être utilisée avec les kits NucleoSpin™ et NucleoBond™.
La protéinase K est nécessaire pour l’isolement de l’ADN ou l’isolement simultané de l’ARN / ADN pour les virus d’ADN (p. ex. : VHB) qui sont plus difficiles à lyser. Le traitement par protéinase K est également recommandé pour l’isolement de l’ARN viral lorsque des échantillons visqueux doivent être traités (p. ex. : échantillons de sputum).
  • Livré avec une solution de stabilisation pour permettre le stockage jusqu’à six mois à −20°C 
  • L’activité protéinase n’est pas réduite lorsqu’elle est dissoute dans le tampon comparé à lorsqu’elle est dissoute dans l’eau
  • Le matériel lyophilisé est fourni dans des flacons mesurés avec précision, auxquels la solution tampon est ajoutée pour préparer la solution mère de 20 mg/ml
  • Utilisation conseillée avec le kit de virus d’ARN NucleoSpin™ F et d’autres kits NucleoSpin™ et NucleoBond™, ainsi qu’à une utilisation dans la plupart des autres applications
Spécification
Concentration 20 mg/mL
Couleur Blanc
Composants Solution tampon
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN et d’ADN viraux, y compris : VHC, VHB, VHA, VIH, VSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1
À utiliser avec (équipement) Kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™
Tampon de stockage Tampon PB de protéinase 1,8 ml
Conditionnement Flacon
Contenu et stockage Protéinase et tampon, séparément : température ambiante (18–25°C) pendant au moins 1 an
Solution mère préparée : −20°C pour une durée maximale de 6 mois
Source Tritirachium album
Quantité 30 mg
Type de produit Protéinase K
Forme Lyophilisé
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .