Learn More
Invitrogen™ Human Proteoglycans Joint Cartilage, Native Protein
Product Code. 11569071
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11569071
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP77524
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Native Protein
Proteoglycans Joint Cartilage (human) Native Protein, RP-77524, from Invitrogen.
Human Joint Cartilage Extract - Proteoglycans are purified from human articulate cartilage using Guanidine- HCl extraction, pepsin digestion, ethanol precipitation, potassium-acetate extraction, and chromatography. RP-77524 is native Proteoglycans Joint Cartilage protein purified from human samples. RP-77524 may be used as a control with corresponding anti-Proteoglycans Joint Cartilage antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Control
Formule protein with no preservative
Nom Human Proteoglycans Joint Cartilage
Quantité 1 mg
Source Human
Conditions de stockage 4°C
État réglementaire RUO
Nom usuel Human Proteoglycans Joint Cartilage
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée Hu
Espèces Human
Recombinant Native
Forme Lyophilized
Sous-type de protéine Native
Pureté ou qualité purified