Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Protino™
Description
Les colonnes Protino™ peuvent être utilisées pour retenir la résine Protino™ Ni-TED ou Protino™ Ni-IDA. Elles incluent des filtres frittés séparés pour couvrir la résine après l’avoir versée dans les colonnes. La fritte supérieure permet des débits optimaux et empêche les colonnes de fonctionner à sec. Des rondelles en plastique sont également incluses.
Protino™ Ni-TED et Ni-IDA sont utilisées pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine. Elles ont une spécificité de liaison élevée avec diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes (par rapport à l’agarose Ni-NTA et Ni-IDA). Elles permettent l’élution à de faibles concentrations d’imidazole. La résine Protino™ (matière sèche, en vrac), les colonnes et les plaques à puits peuvent être vendues séparément ou sous forme de kits pré-conditionnés prêts à l’emploi.
- Ni-TED est idéale pour les applications nécessitant une grande stabilité face aux agents chélateurs, avec faible lixiviation des métaux
- Ni-IDA fournit le rendement et la récupération les plus élevés, même à partir d’échantillons dilués
- La résine possède une matrice de silice à support rigide, est compatible haute pression et haut débit, et ne rétrécit pas ou ne gonfle pas
- Grande flexibilité — Peut être utilisée dans les procédures de traitement par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité et les applications FPLC™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 14 ml |
| Diamètre (métrique) interne | Diamètre du filtre fritté : 15,9 mm |
| Contenus des kits | 10 colonnes, 10 frittés de filtration, 10 rondelles en plastique |
| Matériau | Polypropylène (colonne, fritté de filtration) |
| Porosité | ∼50 μm |
| Quantité | 10/boîte |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines par marquage His à l’aide du kit Protino™ Ni-TED ou Ni-IDA |
| Type | Colonne |